T0167
D-(+)-Trealose
from Saccharomyces cerevisiae, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sinônimo(s):
α,α-Trealose, α-D-glicopiranosil-α-D-glicopiranosídeo
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
chave InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1