T9449
D-(+)-Trealose
≥99% (HPLC), from starch
Sinônimo(s):
α,α-Trealose, α-D-glicopiranosil-α-D-glicopiranosídeo
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Manihot esculenta root (Cassava)
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D 174 to 186 °, c = 1.0% (w/v) in water
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
7.3-11.6% water (Karl Fischer)
cor
white
pf
97-99 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
chave InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descrição geral
Aplicação
- in trehalose test to stabilize pharmaceutical products
- as a component of trehalose/sucrose solution for the preparation of J-aggregates
- in the preparation of simulated honey sugar cocktail (SHSC) to study its effect on chemical and thermal stability of proteins
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?