T0875
Taurodesoxicolato de sódio
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ácido 2-([3α,12α-di-hidroxi-24-oxo-5β-colan-24-il]amino) etanossulfônico, Ácido taurodesoxicólico
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
peso molecular
micellar avg mol wt 3100
número de agregação
6
CMC
1-4 mM (20-25°C)
aplicação(ões)
sample preservation
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
chave InChI
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This method is particularly useful in research into the role of individual bile acids as signaling molecules; suitable for clinical laboratories to investigate potential mechanisms linked to gut hormone profiles and glycemic control.
Conteúdo relacionado
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.