G2878
Glycocholic acid hydrate
synthetic, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide, Cholylglycine, N-(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)-glycine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
descrição
anionic
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt 1000
número de agregação
2.1
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
CMC
7.1
grupo funcional
amide
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@H](CCC(=O)NCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO6.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);1H2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
chave InChI
WDKPRHOCWKLQPK-ZUHYDKSRSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This method is particularly useful in research into the role of individual bile acids as signaling molecules; suitable for clinical laboratories to investigate potential mechanisms linked to gut hormone profiles and glycemic control.
Conteúdo relacionado
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.