T9034
Taurocholic acid sodium salt hydrate
BioXtra, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)amino]ethanesulfonic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Sodium taurocholate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
descrição
anionic
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 2100
número de agregação
4
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
3-11 mM (20-25°C)
solubilidade
H2O: 0.2 M, clear, colorless to faintly yellow
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
aplicação(ões)
detection
grupo funcional
sulfonic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
chave InChI
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?