Documentos Principais
86339
Sigma-Aldrich
Taurocolato de sódio
≥97.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Ácido taurocólico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H44NNaO7S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
537.68 (anhydrous basis)
Beilstein:
3901620
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
ox bile
synthetic
descrição
anionic
Ensaio
≥97.0% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +23±1°, c = 3% in H2O (dry matter)
peso molecular
537.68 g/mol (anhydrous basis)
Impurezas
≤1% taurine
≤2% cholic acid
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
chave InChI
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Aplicação
O taurocolato de sódio hidratado foi usado como emulsificante no preparo in situ de enzimas digestivas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido taurocólico é o principal produto final do catabolismo do colesterol. Durante a circulação entero-hepática, o ácido taurocólico da bile é convertido pelos microrganismos em ácido taurodesoxicólico e em ácido desoxicólico. Estes são reabsorvidos pelo fígado através de um processo mediado por transportador e convertidos por enzimas hepáticas em ácido taurocólico.
Nota de preparo
O taurocolato de sódio hidratado produz uma solução transparente e incolor em água na concentração de 50 mg/ml.
Outras notas
Para solubilização de bilirrubina não conjugada
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
L R Schwarz et al.
European journal of biochemistry, 55(3), 617-623 (1975-07-15)
Binding and transport characteristics for uptake of taurocholic acid by isolated rat liver cells were studied. 1. An adsorption of taurocholate to the cell surface is terminated in less than 15 s. A Ks of 0.55 mM and a total
Extreme tolerance to environmental stress of sexual and parthenogenetic resting eggs of Eucypris virens (Crustacea, Ostracoda)
Vandekerkhove J et al
Freshwater Biology, 58, 237-247 (2013)
Effect of biliary drainage on individual reactions in the conversion of cholesterol to taurochlic acid. Bile acids and steroids 180.
H Danielsson et al.
European journal of biochemistry, 2(1), 44-49 (1967-07-01)
Subhashis Chakraborty et al.
Journal of colloid and interface science, 335(2), 242-249 (2009-05-01)
The effect of surfactants on the solubility of a new phosphate salt of carvedilol was investigated at different biorelevent pH to evaluate their solubilization capacity. Solutions of different classes of surfactants viz., anionic-sodium dodecyl sulfate (SDS) and sodium taurocholate (STC)
Martin Bluth et al.
Archives of surgery (Chicago, Ill. : 1960), 143(3), 227-233 (2008-03-19)
Blood leukocytes play a major role in mediating local and systemic inflammation during acute pancreatitis. We hypothesize that peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in circulation exhibit unique changes in gene expression and could provide a "reporter" function that reflects the