Key Documents
229101
Millipore
Cholic Acid, Sodium Salt
Primary bile acid.
Sinônimo(s):
Cholic Acid, Sodium Salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H39O5 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
430.55
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
>96% (TLC)
forma
solid
peso molecular
micellar wt 900
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
pKa 
5.2
CMC
9 - 15 mM
solubilidade
acetic acid: 1 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C24H40O5.Na/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;/m1./s1
chave InChI
NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Descrição geral
Primary bile acid.
Aplicação
  • EXPLOITING THE VERSATILITY OF CHOLESTEROL IN NANOPARTICLES FORMULATION.: This study explores the utility of cholic acid sodium salt in formulating nanoparticles with enhanced functionality for targeted drug delivery systems (Ruozi et al., 2016).
  • Comparative study on the enantiomer separation of 1,1′-binaphthyl-2,2′diyl hydrogenphosphate and 1,1′-bi-2-naphthol by liquid chromatography and capillary electrophoresis using single and combined chiral selector systems.: Explores the role of cholic acid sodium salt in improving the efficiency of chiral separation techniques, vital for the development of pharmaceutical agents (Sybilska et al., 2002).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8