Documentos Principais
900036
Sigma-Aldrich
Sodium taurocholate-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Taurocholic-2,2,4,4-d4 acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26D4H40NaNO7S
Peso molecular:
541.71
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C(C[C@@H](O)C2C3C[C@H](O)[C@@]4(C)C2CC[C@H]4[C@@H](CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O)C)[C@]3(C)C1.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16?,17+,18?,19?,20?,21-,22+,24?,25+,26-;/m1./s1/i8D2,12D2;
chave InChI
JAJWGJBVLPIOOH-FAHHLWHHSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900036-10MG4061833244173