Documentos Principais
901697
Sigma-Aldrich
Glycoursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26D4H39NO5
Peso molecular:
453.65
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC(NCC(O)=O)=O)[C@H]1CCC2C3[C@@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Taurine ≥99%
Sigma-Aldrich
T0625
Taurine