Documentos Principais
929549
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24D4H36O4
Número CAS:
Peso molecular:
396.60
Número MDL:
Nível de qualidade
alteração de massa
M+4
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)