Key Documents
490997
Sigma-Aldrich
Uric acid-1,3-15N2
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
2,6,8-Trihydroxypurine-1,3-15N2, 15N Labeled uric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H415N2N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
170.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[H][15N]1C(=O)[15NH]C(=O)C2=C1NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
chave InChI
LEHOTFFKMJEONL-IOOOXAEESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)