Documentos Principais
U2625
Sigma-Aldrich
Ácido úrico
≥99%, crystalline
Sinônimo(s):
2,6,8-tri-hidroxipurina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
168.11
Beilstein:
156158
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
100
200
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
chave InChI
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O ácido úrico foi usado:
  • na indução de hiperuricemia em camundongos
  • como um componente do líquido digestivo para a simulação do modelo de digestão humana in vitro
  • no teste de seletividade do sensor de glicose no monitoramento de diabetes pelo suor
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido úrico é um catabólito insolúvel produzido pelo metabolismo de adenina e guanina. O acúmulo de ácido úrico causa gota, hiperuricemia, artrite e insuficiência renal. Níveis elevados de ácido úrico contribuem para hipertensão e patogênese de doenças cardiovasculares. Baixos níveis de ácido úrico associados à doença de Parkinson e esclerose múltipla podem produzir funcionalidade protetora. Altos níveis de ácido úrico em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) podem servir como um possível marcador para diagnóstico.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ureia powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U5378
Ureia
Allantoin ≥98.0% (N)
Sigma-Aldrich
05670
Allantoin
Dopamina
Sigma-Aldrich
H8502
Dopamina
A graphene-based electrochemical device with thermoresponsive microneedles for diabetes monitoring and therapy
Lee H, et al.
Nature Nanotechnology, 11(6), 566-566 (2016)
Reduction of Serum Uric Acid Associated with Attenuation of Renal Injury, Inflammation and Macrophages M1/M2 Ratio in Hyperuricemic Mice Model
HARYONO A, et al.
Kobe J. Med. Sci., 64(3), E107-E114 (2018)
Uric acid in plants and microorganisms: Biological applications and genetics-A review
Hafez RM, et al.
Journal of Advanced Research, 8(5), 475-486 (2017)
Serum uric acid: a risk factor and a target for treatment?
Feig DI, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 17(4), S69-S73 (2006)
Serum uric acid as a predictor of mortality and future exacerbations of COPD
Bartziokas K, et al.
The European Respiratory Journal, 43(1), 43-53 (2014)
Artigos
Uric acid is not a direct additive to any of the classical cell culture media. However, it is present in animal sera. Consequently, uric acid is typically present in complete serum-supplemented classical cell culture systems.