NIST913B
Ácido úrico
NIST® SRM® 913b
Sinônimo(s):
2,6,8-tri-hidroxipurina
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
crystalline (solid)
embalagem
pkg of 10 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
GC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
chave InChI
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
NIST913B_Cert
NIST913B_SDS
Aplicação
Outras notas
- Refer to the NIST certificate for details on expiry, storage, and usage.
- Notes for biomaterials, disposal, and transport information are available in SDS.
Uric Acid (C5H4N4O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Nota de preparo
- The bottle must be stored at temperatures between 20 °C and 25 °C and protected from excessive light and moisture.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)