U5378
Ureia
powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
132-135 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
traços de cátion
Cu: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤2 ppm
Absorção
≤0.06 at 260 at 6 M
≤0.06 at 280 at 6 M
atividade externa
DNase, NICKase, RNase and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Aplicação
- A ureia foi usada em tampão de ressuspensão de proteínas e para desnaturar proteínas.
- Ela foi usada para isolar proteínas usando géis de poliacrilamida com ureia.
- Também foi usada para estudar a conformação de proteínas desnaturadas em diferentes concentrações de ureia e valores de pHs.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?