Documentos Principais
1.37030
SAFC
Ureia
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Carbamida, carbonildiamida, diaminometanona, carbonildiamina, Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-315-5
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
98.0-102.0% (HPLC)
forma
crystalline
solid
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
132-135 °C (lit.)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A ureia é tipicamente usada para a desnaturação de proteínas e como um agente de solubilização leve para proteínas insolúveis ou desnaturadas. É útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. A ureia pode ser usada com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para o re-enovelamento de proteínas desnaturadas em sua forma nativa ou ativa.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, a ureia crist. Emprove® Expert é particularmente indicada para aplicações de alto risco.
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ureia puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sigma-Aldrich
15604
Ureia
Ureia meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
Ureia
Ureia ReagentPlus&#174;, &#8805;99.5%, pellets
Sigma-Aldrich
U1250
Ureia
Ureia puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., &#8805;99%
Sigma-Aldrich
33247
Ureia
Ureia European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Ureia