Documentos Principais
1.08432
SAFC
Ureia
crystalline, EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-315-5
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
linha de produto
EMPROVE® API
Formulário
crystalline
Impurezas
low in endotoxins
pf
132-135 °C (lit.)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
atividade externa
Aflatoxin free
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Urea as an active pharmaceutical ingedient is used mainly in dermatology for cremes and ointments and for ophthalmic applications. Urea crystalline Emprove® API is manufactured under ICH Q7. A CEP and an US-DMF is available.
Embalagem
1.08432.0001 // 3x 1kg // PE bottle
1.08432.1000 // 1kg // PE bottle
1.08432.5000 // 5kg // PE bottle
1.08432.9029 // 25 kg //Double PE bag
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1