Documentos Principais
1.08486
SAFC
Ureia
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-315-5
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
98.0-102.0% (HPLC)
Formulário
crystalline
solid
técnica(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
132-135 °C (lit.)
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A ureia é tipicamente usada para a desnaturação de proteínas e como um agente de solubilização leve para proteínas insolúveis ou desnaturadas. É útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. A ureia pode ser usada com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para o re-enovelamento de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Ureia puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., &#8805;99%
Sigma-Aldrich
33247
Ureia
Ureia NIST&#174; SRM&#174; 2141
NIST2141
Ureia
Ureia meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
Ureia
Ureia suitable for electrophoresis
Sigma-Aldrich
U6504
Ureia
Ureia analytical standard
Supelco
56180
Ureia
Ureia BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Sigma-Aldrich
51456
Ureia