NIST2141
Ureia
NIST® SRM® 2141
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
crystals
embalagem
pkg of 2 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
132-135 °C (lit.)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)