U6504
Ureia
suitable for electrophoresis
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.005% Ammonia
pf
132-135 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Absorção
≤0.06 at 260 at 5 M
≤0.06 at 280 at 5 M
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?