Documentos Principais
1.08487
Supelco
Ureia
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Carbamida, carbonila diamida, diaminometanona, carbonildiamina, Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-315-5
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Formulário
solid
potência
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
técnica(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
132-135 °C (lit.)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
720‑760 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Ligação
Substitui: UX0065-1
Nota de análise
Teor (ex. N): 99,0-100,5%
Teor (ex. N; calculado em substância seca): 99,0%-101,5%
Pureza (DSC (calorimetria de varredura diferencial)): ≥ 99,5%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Aspecto da solução (10%; Wasser; cor): incolor
Aspecto da solução (10%; Wasser; limpidez): transparente
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,003%
Acidez, Alcalinidade: ≤ 0,0005 meq/g
Ponto de fusão (DSC): 132-135 °C
NH₄ (amônio): ≤ 0,0500 %
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,001 %
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0004 %
Biureto: ≤ 0,05 %
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 0,005%
Cu (cobre): ≤ 0,0001%
Fe (ferro): ≤ 0,0001%
Pb (chumbo): ≤ 0,0002 %
Perda na secagem (105 °C): ≤ 1,0 %
Corresponde às normas da ACS, Reag. da Ph. Eur.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Ureia puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sigma-Aldrich
15604
Ureia
Ureia ReagentPlus&#174;, &#8805;99.5%, pellets
Sigma-Aldrich
U1250
Ureia
Ureia Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
Ureia
Ureia BioXtra, pH 7.5-9.5 (20&#160;°C, 5&#160;M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
Ureia
Urea solution BioUltra, ~8&#160;M in H2O
Sigma-Aldrich
51457
Urea solution
Ureia BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Sigma-Aldrich
51456
Ureia
Urea solution 40&#160;% (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
U7129
Urea solution
Urea solution suitable for microbiology, 40% in H2O
Millipore
08582
Urea solution
Protocolos
Sample preparation and determination of heavy metals in textiles