Documentos Principais
8.18710
Sigma-Aldrich
Ureia
for synthesis
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-315-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
potência
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
132-135 °C (lit.)
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
720‑760 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Nota de análise
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1