33247
Ureia
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥99%
99-101% (calc. on dry substance)
forma
solid
Impurezas
alkalic reac. substances, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% ammonium (NH4)
≤0.1% biuret
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
perda
≤1.0% loss on drying, 105°C, 1 h
pf
132-135 °C (lit.)
132-135 °C
solubilidade
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤2 mg/kg
adequação
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Aplicação
- Synthesis of SnO2 nanoparticles.
- Synthesis of urethanes, ureides and semicarbazides.
- Denaturation of protein isolated from Saccharomyces cerevisiae Y15696 strain.
- Protein electrophoretic studies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?