1.20087
Eshmuno® HCX Resin
Eshmuno® HCX
Sinônimo(s):
Eshmuno® HCX
About This Item
Produtos recomendados
ligand
carboxymethyl
phenyl
sulfonate group
Nível de qualidade
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
linha de produto
Eshmuno®
Formulário
resin
analito(s) específico(s)
MAbs
Parâmetros
1000 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
polymer, polyvinyl ether
capacidade
50 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
temperatura de transição
flash point 35 °C (calculated)
aplicação(ões)
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
mixed mode
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Greater capacity at high-salt concentrations
- Superior productivity
- Outstanding selectivity
- Rigid base beads for easy packing
- Excellent pressure-flow behavior
- Strong chemical stability
Embalagem
- 1.20087.0100: Eshmuno® HCX Resin 100ml
- 1.20087.0010: Eshmuno® HCX Resin 10ml
- 1.20087.0500: Eshmuno® HCX Resin 500ml
- 1.20087.5000: Eshmuno® HCX Resin 5L
Nota de análise
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines.
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Ionic capacity: 170 - 300 µeq/ml
Performance test (chymotrypsinogen): 75 - 95 mS/cm
Performance test (cytochrom C): 55 - 74 mS/cm
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (50-120 µm): ≥ 80 %
Particle size (d50): 75 - 95 µm
Cerium: ≤ 30 µg/g
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C