1.20089
Eshmuno® A Resin
Eshmuno® A, affinity
Sinônimo(s):
Eshmuno® A
About This Item
Produtos recomendados
ligand
protein A
Nível de qualidade
Formulário
resin
analito(s) específico(s)
MAbs
fabricante/nome comercial
Eshmuno®
Parâmetros
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
polymer, polyvinyl ether
tamanho médio de partícula
50 μm
capacidade
40-55 mg/mL binding capacity
temperatura de transição
flash point 35 °C (calculated)
técnica de separação
affinity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Características e benefícios
- An Intensified processes resulting in High Binding Capacity, Superior Flow Capability, and Excellent HCP reduction.
- Products purity with a more consistent viral clearance, increased aggregate removal, reduced fab finding and low leached Protein A
- High dynamic binding capacity at high flow rate
- Aggregate removal, Alkaline Stability and Acid cleaning compatibility
Embalagem
- 1.20089.0100: Eshmuno® A Resin 100 ml
- 1.20089.9010: Eshmuno® A Resin 10 L
- 1.20089.0010: Eshmuno® A Resin 10 ml
- 1.20089.0500: Eshmuno® A Resin 500 ml
- 1.20089.5000: Eshmuno® A Resin 5 L
Nota de análise
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines
Particle size (30 – 70 µm): ≥ 80 %
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (Total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (Total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
Capacity (IgG): ≥ 55 mg/ml
Leakage (Protein A): ≤ 100 ppm
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C