Documentos Principais
1.20095
Millipore
Eshmuno® P Resin
Eshmuno® P anti-B, 50 μm mean particle size
Sinônimo(s):
Eshmuno® P anti-B
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
Nível de qualidade
Formulário
resin
fabricante/nome comercial
Eshmuno®
Parâmetros
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
polymer, polyvinyl ether
tamanho médio de partícula
50 μm
capacidade
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
temperatura de transição
flash point 37.5 °C
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
affinity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Affinity based chromatography resin designed to remove anti-B isoagglutinin antibodies from plasma-derived Ig
Características e benefícios
Eshmuno® P anti-A resin enables users to:
  • Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
  • Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
Embalagem
  • 1.20095.0100: Eshmuno® P anti-B 100 ml
  • 1.20095.0010: Eshmuno® P anti-B 10 ml
  • 1.20095.0500: Eshmuno® P anti-B 500 ml
  • 1.20095.5000: Eshmuno® P anti-B 5 L
Plastic bottle
Informações legais
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
99.5 °F - (own results)
Ponto de fulgor (°C)
37.5 °C - (own results)