Documentos Principais
1.16882
Millipore
Fractogel® EMD SO₃⁻ (M)
Sinônimo(s):
Resina Fractogel® EMD SO3 ⁻ (M)
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nível de qualidade
ligand
(Sulfoisobutyl)
descrição
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
linha de produto
Fractogel®
Formulário
resin
analito(s) específico(s)
MAbs
Parâmetros
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
130 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
temperatura de transição
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
densidade
1.43 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
aplicação(ões)
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
cation exchange
strong cation exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Resina Fractogel® de forte troca catiônica com tecnologia tentáculo para purificação de proteínas básicas e neutras (por exemplo, anticorpos) e peptídeos
Características e benefícios
O Fractogel® EMD SO3- (M) permite:
  • maior concentração de ligação em pH baixo
  • eficiência de remoção agregada elevada combinada com alta capacidade de ligação dinâmica
  • volumes de eluição mais baixos para os níveis de pureza mais elevados
  • Compatibilidade com 2,5% (V/V) álcool benzílico aquoso contendo solução de armazenamento de NaCla150 mm
Devido ao comportamento da titulação, a capacidade de troca iônica pode ser usada do pH 2 ao pH 12. A separação de proteínas é baseada em interações eletrostáticas reversíveis entre as superfícies com carga positiva e o suporte. As proteínas são mantidas com eficiência no Fractogel® EMD SO3- (M) quando o pH do tampão é de cerca de 1 unidade abaixo de seus pontos isoelétricos (pl).
A força da ligação depende do seguinte:
  • o valor de pH
  • do sistema tampão do tampão que determina a carga superficial da proteína
  • a concentração dos contraíons
  • a densidade de carga no suporte (capacidade de ligação às proteínas)
Embalagem
  • 1.16882.0100: Resina Fractogel® EMD SO3- (M) 100 ml
  • 1.16882.0010: Resina Fractogel® EMD SO3- (M) 10 ml
  • 1.16880.0500: Resina Fractogel® EMD SO3- (M) 500 ml
  • 1.16882.5000: Resina Fractogel® EMD SO3- (M) 5 l
Frasco de plástico
Nota de análise
Aspecto: Suspensão leitosa turva, sem impurezas (partículas estranhas)
Avaliação microscópica: Partículas esféricas uniformes, sem aglomerados, sem partículas finas
Matéria extraível (água): ≤ 0,05%
Cério: ≤ 1 µg/g
Queda de pressão (coluna: DI = 1,6 cm, L = 10 cm a 5 ml/min): ≤ 1,0 bar
Tamanho de partícula (d10): 37-45 µm
Tamanho de partícula (d50): 48-60 µm
Tamanho de partícula (d90): 63-77 µm
Unidades formadoras de colônia (TAMC + TYMC): ≤ 100 UFC/ml
Endotoxinas: ≤ 1,00 UE/ml
Capacidade de ligação a proteínas (lisozima): 110-150 mg/ml
Teste funcional (b:a): ≤ 0,4
Teste funcional (c:d): ≤ 0,45
Teste funcional: Separação quimiotripsinogênio A, citocromo C e lisozima
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ácido cítrico for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00244
Ácido cítrico
Ácido cítrico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00242
Ácido cítrico