Merck
1.10316
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
Sinônimo(s):
Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Nível de qualidade
descrição
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
forma
resin
analito(s) específico(s)
MAbs
Parâmetros
180 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
180 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
temperatura de transição
flash point 35 °C (calculated)
densidade
1.430 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
aplicação(ões)
recombinant protein
técnica de separação
anion exchange
strong anion exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Forte® resina Fractogel para troca aniônica com a tecnologia de tentáculo com um grupo funcional de trimetilamônio-metilo para purificação de proteínas ácidas e neutras e peptídeos de várias fontes, remoção de DNA e vírus, purificação de plasmídeos, purificação de vacinas e muito mais
Características e benefícios
Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) permite aos usuários:
  • Capturar eficientemente a proteína alvo e remover vírus, DNA, e endotoxinas com sua tecnologia de tentáculo, resultando em melhores rendimentos de produção e alto rendimento
  • Reduzir os custos operacionais e a substituição da resina com durabilidade duradoura - possibilitando vários ciclos de regeneração da coluna e higienização
  • Compatibilidade com álcool benzílico aquoso 2,5% (v/v) contendo solução de armazenamento de NaCl 150 mm
Devido ao comportamento de titulação do Fractogel® EMD TMAE Hicap (M), a capacidade de troca iônica pode ser usada de pH 2 a 12. A separação de proteínas é baseada em interações eletrostáticas reversíveis entre as regiões de carga negativa da′ superfície das proteínas e o suporte. As proteínas são mantidas de forma eficiente no Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) quando o pH do tampão é de cerca de 1 unidade acima de seus pontos isoelétricos (pl).
A força da ligação depende do seguinte:
  • o
  • valor de pH do sistema tampão do tampão que determina a carga superficial da proteína
  • a concentração dos contraíons
  • a densidade de carga no suporte (capacidade de ligação às proteínas)
Embalagem
  • 1.10316.0100: Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) 100 ml
  • 1,10316.0010: Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) 10 ml
  • 1.10316.0500: Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) 500 ml
  • 1.10316.5000: Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) 5 l
Frasco de plástico
Nota de análise
Aspecto: Suspensão leitosa turva, sem impurezas (partículas estranhas)
Avaliação microscópica: Partículas esféricas uniformes, sem aglomerados, sem partículas finas
Matéria extraível (água): ≤ 0,03%
Cério: ≤ 1 µg/g
Queda de pressão (coluna: DI = 1,6 cm, L = 10 cm a 5 ml/min): ≤ 1 bar
Tamanho de partícula (d10): 37-45 µm
Tamanho de partícula (d50): 48-60 µm
Tamanho de partícula (d90): 63-77 µm
Unidades formadoras de colônia (TAMC + TYMC): ≤ 100 UFC/ml
Endotoxinas: ≤ 1,00 UE/ml
Capacidade de ligação a proteínas (albumina sérica bovina): 160-200 mg/ml
Teste funcional (b:a): ≤ 0,25
Teste funcional: Separação de conalbumina e albumina sérica humana
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C