GE17-1087-01
SP Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-1087-01, pack of 75 mL
Sinônimo(s):
SP Sepharose
About This Item
Produtos recomendados
ligand
sulphopropyl
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 75 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-1087-01
Matriz
6% cross-linked agarose
tamanho de partícula
24-44 μm
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning in place
3-14
Faixa de trabalho
4-13
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Strong cation exchanger for intermediate and final polishing steps
- High resolution, high capacity separation with high recovery
- High chemical stability for effective CIP/sanitization
- BioProcess resin supported for industrial applications and well-established in approved processes
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Principles and Standard Conditions for Different Purification Techniques