fonte biológica
algae (marine)
Nível de qualidade
forma
suspension
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
diâmetro da esfera
45-165 μm
tamanho de poro
30,000-50,000 Da fractionation range (Dextrans)
60,000-20,000,000 Da fractionation range (Globular proteins)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
1 of 4
Este Item | A2576 | A4718 | A6877 |
---|---|---|---|
affinity chromatography: suitable | electrophoresis: suitable | electrophoresis: suitable | - |
200 | 200 | 200 | 200 |
suspension | powder | powder | powder |
2-8°C | - | room temp | - |
45-165 μm | - | - | - |
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 - 43 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?