6B100
Sepharose™ 6B
6% Beaded Agarose, 45-165 μm (wet), fractionation range 10,000-1,000,000 Da (dextrans)
Sinônimo(s):
Agarose, Beaded
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
algae (marine)
forma
suspension
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
matriz
6% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm (wet)
tamanho de poro
10,000-1,000,000 Da fractionation range (dextrans)
10,000-4,000,000 Da fractionation range (globular proteins)
pH
4—9
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H]3CO[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O3)O[C@H]4[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]5[C@@H]6CO[C@H]5[C@H](O)[C@H](O)O6)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Informações legais
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 - 109.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 - 43 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?