I4510
Iminodiacetic acid Sepharose™
aqueous ethanol suspension
Sinônimo(s):
Iminodiacetic acid Agarose, IDA Resin
About This Item
Produtos recomendados
forma
aqueous ethanol suspension
matriz
Sepharose 6B Fast Flow
ativação da matriz
epoxy
ligação da matriz
amino
espaçador de matriz
7 atoms
capacidade
22-30 μmol/mL binding capacity (Zn2+)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Iminodiacetic acid Sepharose™ is a chelating resin used for the purification of proteins.
Aplicação
forma física
Informações legais
produto relacionado
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
36 °C