I1408
IMAC-Select Affinity Gel
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
Sinônimo(s):
Affinity Gel
About This Item
Produtos recomendados
forma
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
prazo de validade
1 yr
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
Impurezas
≤0.08 Metal Contamination (μmol/ml packed gel)
matriz
6% beaded agarose
capacidade
10-30 μmol/mL binding capacity (Cu+2)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup