Documentos Principais
D2659
Sigma-Aldrich
Éster metílico de ácido cis-4,7,10,13,16,19-docosa-hexaenoico
≥98%
Sinônimo(s):
Metil 4,7,10,13,16,19-docosa-hexaenoato
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2CH=CH)6CH2CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
342.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
chave InChI
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.