Documentos Principais
D4034
Sigma-Aldrich
cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester
≥98%
Sinônimo(s):
13,16-Docosadienoic acid, methyl ester, (13Z,16Z)-
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H42O2
Número CAS:
Peso molecular:
350.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
chave InChI
UPIRHFZFPVEDCF-NQLNTKRDSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)