Documentos
E7877
Sigma-Aldrich
cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl cis,cis-11,14-eicosadienoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H38O2
Número CAS:
Peso molecular:
322.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
plant oil (Safflower)
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-20H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
chave InChI
GWJCFAOQCNNFAM-ZDVGBALWSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves