Documentos Principais
H8896
Sigma-Aldrich
cis-10-Heptadecenoic acid
≥99%
Sinônimo(s):
(10Z)-10-Heptadecenoic acid, 10-cis-Heptadecenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
268.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h7-8H,2-6,9-16H2,1H3,(H,18,19)/b8-7-
chave InChI
GDTXICBNEOEPAZ-FPLPWBNLSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Renato B Pereira et al.
Chemosphere, 208, 682-690 (2018-06-13)
The profile of essential and non-essential elements was traced in the edible sea hares Aplysia depilans Gmelin, Aplysia fasciata Poiret and Aplysia punctata Cuvier. Manganese (Mn), iron (Fe), zinc (Zn), copper (Cu) and selenium (Se) were identified as the major
Guangling Jiao et al.
Marine drugs, 13(6), 3849-3876 (2015-06-23)
Northern shrimp (Pandalus borealis) oil, which is rich in omega-3 fatty acids, was recovered from the cooking water of shrimp processing facilities. The oil contains significant amounts of omega-3 fatty acids in triglyceride form, along with substantial long-chain monounsaturated fatty