H9021
Methyl cis-10-heptadecenoate
≥99% (GC), liquid
Sinônimo(s):
cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h8-9H,3-7,10-17H2,1-2H3/b9-8-
chave InChI
JNSUZRHLHDQGPN-HJWRWDBZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis