H4515
Methyl heptadecanoate
≥99%
Sinônimo(s):
Heptadecanoic acid methyl ester, Methyl margarate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or solid
p.e.
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
pf
29.8-30.3 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
chave InChI
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a substrate for lipoxygenase assay
- as an internal standard for the quantification of squalene, fatty acids (FA) and lipids
- as a reference standard for precise separation of methyl esters of different fatty acids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis