L2251
Methyl linolelaidate
≥99% (GC), liquid
Sinônimo(s):
Linolelaidic acid methyl ester, Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
chave InChI
WTTJVINHCBCLGX-ZDVGBALWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis