E3127
cis-11,14-Eicosadienoic acid
≥98%, liquid
Sinônimo(s):
11,14-Eicosadienoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
p.e.
198 °C/0.08 mmHg (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-
chave InChI
XSXIVVZCUAHUJO-HZJYTTRNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?