D3659
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
Adrenic Acid, DTA
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
chave InChI
TWSWSIQAPQLDBP-DOFZRALJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves