Key Documents
43059
Supelco
Mead acid
analytical standard
Sinônimo(s):
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid, MEAD acid, cis,cis,cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
306.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥93.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10,12-13,15-16H,2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-,13-12-,16-15-
chave InChI
UNSRRHDPHVZAHH-YOILPLPUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)