Documentos Principais
L2376
Sigma-Aldrich
Ácido linolênico
≥99%
Sinônimo(s):
αα-Lnn, Ácido cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
278.43
Beilstein:
1727693
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
p.e.
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
pf
-11 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
tipo de lipídio
omega FAs
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
chave InChI
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Descrição geral
O ácido linolênico é um ácido graxo essencial que não é produzido no organismo. Plantas e peixes são fontes ricas de ácido linolênico.
Aplicação
O ácido linolênico foi usado:
  • para avaliar a atividade antioxidativa total do soro e bactérias
  • no ensaio da câmara de palleroni
  • para preparar uma mistura sem ácidos graxos
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido linolênico está envolvido na formação de ácidos graxos altamente insaturados. É essencial para o desenvolvimento da pele, sangue e células neurais. O ácido linolênico também está associado à organização das membranas lipídicas de sinapses neurais, células epiteliais pigmentares da retina e células miocárdicas. Desempenha uma função importante no desenvolvimento cerebral e na síntese de prostaglandina. A deficiência de ácidos graxos essenciais está relacionada a doenças de pele e retardo de crescimento.
Um ácido graxo ω-3 que serve como precursor do ácido eicosapentaenoico (EPA), mas não do ácido docosa-hexaenoico. A conversão é maior em mulheres que em homens e por outro lado, o metabolismo de β-oxidação é maior em homens que em mulheres.
Embalagem
Ampola lacrada
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Bacterial chemoattraction towards jasmonate plays a role in the entry of Dickeya dadantii through wounded tissues
Antunez-Lamas M, et al.
Molecular Microbiology, 74(3), 662-671 (2009)
Culture of rodent spermatogonial stem cells, male germline stem cells of the postnatal animal
Kubota Hiroshi and Brinster Ralph L
Methods in Cell Biology, 86, 59-84 (2008)
Sabiston Textbook of Surgery E-Book, 144-144 (2012)
Rennie & Roberton's Textbook of Neonatology E-Book, 285-285 (2012)
Two antioxidative lactobacilli strains as promising probiotics
Kullisaar T, et al.
International Journal of Food Microbiology, 72(3), 215-224 (2002)
Artigos
AEM3-944 | UAT | Prefill feature for related product categories not working
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.
Lipid Induced Insulin Resistance
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research