62170
Ácido linolênico
~70% (GC)
Sinônimo(s):
αα-Lnn, Ácido cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoico
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~70% (GC)
Impurezas
~25% linoleic acid
~5% oleic acid
índice de refração
n20/D 1.477
n20/D 1.480 (lit.)
p.e.
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
pf
-11 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
tipo de lipídio
omega FAs
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
chave InChI
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.