L5900
Linoleic Acid-Water Soluble
powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (Safflower oil)
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Package size based on linoleic acid content.
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.