I2521
ITS+1 Liquid Media Supplement (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Insulin-transferrin-sodium selenite, linoleic-BSA supplement
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Understand the role of selenium in cell culture media formulations. The Media Expert library explains how culture media ingredients support cell growth.
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures