I3146
Suplemento de meios líquidos de ITS (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Human ITS Liquid Media, Insulin-transferrin-sodium selenite
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- α células de fígado de camundongo 12 (AML-12)
- , explantes de testículo fetal de rato
- , células-tronco de polpa dentária humana (DPSC)
Ações bioquímicas/fisiológicas
- Insulina: um hormônio polipeptídico que promove a absorção de glicose e aminoácidos e pode causar o efeito mitogênico observado a essa propriedade.
- Transferrina: uma proteína transportadora de ferro.
- Selênio: um oligoelemento essencial normalmente fornecido pelo soro.
Componentes
Outras notas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Understand the role of selenium in cell culture media formulations. The Media Expert library explains how culture media ingredients support cell growth.
How transferrin and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of transferrin.