168521
Luperox® DI, tert-Butyl peroxide
98%
Sinônimo(s):
tert-Butyl peroxide, Di-tert-butyl peroxide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
índice de refração
n20/D 1.3891 (lit.)
p.e.
109-110 °C (lit.)
densidade
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
peroxide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?