Documentos Principais
388076
Sigma-Aldrich
tert-Butyl peracetate solution
50 wt. % in odorless mineral spirits
Sinônimo(s):
tert -Butyl peracetate, tert -Butyl peroxyacetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO3C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
Nível de qualidade
t1/2
10 hr(101 °C, 0.2 M in benzene)
concentração
50 wt. % in odorless mineral spirits
índice de refração
n20/D 1.412
densidade
0.828 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)8-9-6(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Allows the direct copper catalyzed acetoxylation of β-lactams at the 4-position.
Reagent used as a methyl-radical source under photoredox catalysis in conjunction with photocatalyst [Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6 (Aldrich L511765) for late-stage functionalization of biologically active heterocycles.
Late-Stage Functionalization of Biologically Active Heterocycles Through Photoredox Catalysis
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 277-277 (1990)