513660
Luperox® TBEC, tert-Butylperoxy 2-ethylhexyl carbonate
95%
Sinônimo(s):
tert-Butylperoxy 2-ethylhexyl carbonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26O4/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)16-17-13(3,4)5/h11H,6-10H2,1-5H3
chave InChI
BRQMAAFGEXNUOL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup